3,5-二(三氟甲基)苯胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-氨基-α,α,α,α′,α′,α′-六氟间二甲苯, α,α,α,α′,α′,α′-六氟-3,5-二甲基苯胺
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 0 CNY
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
3,5-二(三氟甲基)苯胺 ≥97.0% (by GC)
3,5-二(三氟甲基)苯胺
分子式: C₈H₅F₆N
沸点: 85°C
溶点: 3 °C
密度: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
闪点: 98°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000394
CAS号: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %