2-氟-5-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6-氟间甲苯胺
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 0 CNY
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
2-氟-5-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氟-5-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.15 g/mol
沸点: 90°C
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00007654
CAS号: 452-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %