2-氟-5-三氟甲基苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-氟-3-氨基三氟甲苯, 3-氨基-4-氟三氟甲苯
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 0 CNY
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-氟-5-三氟甲基苯胺 ≥98.0% (by GC)
2-氟-5-三氟甲基苯胺
分子式: C₇H₅F₄N
分子量: 179.12 g/mol
沸点: 190°C
闪点: 70°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007653
CAS号: 535-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %