2-氟-4-甲基苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氟对甲苯胺
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 0 CNY
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-氟-4-甲基苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-氟-4-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.15 g/mol
沸点: 71°C
溶点: 3°C
密度: 1.11
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00040975
CAS号: 452-80-2
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %