2-氯-6-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氨基-3-氯甲苯, 6-氯邻甲苯胺
A1959-25G A1959-5G
TCIAA1959-25GEA 0 CNY
TCIAA1959-25G TCIAA1959-5G
2-氯-6-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氯-6-甲基苯胺
分子式: C₇H₈ClN
分子量: 141.6 g/mol
沸点: 215
溶点: 2
MDL编号: MFCD00007679
CAS号: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN号: 3429
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&vid=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %