2-氯-5-(三氟甲基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-氨基-4-氯三氟甲苯, 6-氯-α,α,α-三氟间甲苯胺
A0948-25G A0948-500G
TCIAA0948-25GEA 0 CNY
TCIAA0948-25G TCIAA0948-500G
2-氯-5-(三氟甲基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
2-氯-5-(三氟甲基)苯胺
分子式: C₇H₅ClF₃N
分子量: 195.57 g/mol
沸点: 106°C
溶点: 10
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007673
CAS号: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&vid=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %