N-甲基乙二胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M0518-25ML M0518-5ML
TCIAM0518-25MLEA 0 CNY
TCIAM0518-25ML TCIAM0518-5ML
N-甲基乙二胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
N-甲基乙二胺
分子式: C₃H₁₀N₂
沸点: 116°C
密度: 0,84 g/cm³ (20 °C)
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00008165
CAS号: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8eabcdac345bd318d0cf7fdfd4938c913f37bc&vid=7c8eabcdac345bd318d0cf7fdfd4938c913f37bc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %