N-甲基-对甲苯胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
M1315-25ML M1315-250ML
TCIAM1315-25MLEA 0 CNY
TCIAM1315-25ML TCIAM1315-250ML
N-甲基-对甲苯胺 ≥97.0% (by GC)
N-甲基-对甲苯胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 212°C
密度: 0,9625 g/cm³ (20 °C)
闪点: 83°C
MDL编号: MFCD00025628
CAS号: 623-08-5
EINECS: 210-769-6
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&vid=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %