N-甲基-间甲苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-甲基-3-甲苯胺
M0446-25ML
M0446-500ML
TCIAM0446-25MLEA
0
CNY
TCIAM0446-25ML
TCIAM0446-500ML
N-甲基-间甲苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-甲基-间甲苯胺
分子式:
C₈H₁₁N 沸点: 207°C 密度: 0,9467 g/cm³ (15 °C) 闪点: 100°C |
MDL编号:
MFCD00035787 CAS号: 696-44-6 EINECS: 211-795-0 UN号: 2810 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |