N,N-二甲基正辛胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: DMOA, 1-(二甲氨基)辛烷, N-二甲基正辛胺
D1814-25ML D1814-500ML
TCIAD1814-25MLEA 0 CNY
TCIAD1814-25ML TCIAD1814-500ML
N,N-二甲基正辛胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二甲基正辛胺
分子式: C₁₀H₂₃N
沸点: 90°C
溶点: -57°C
密度: 0,765 g/cm³ (20 °C)
闪点: 64°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009558
CAS号: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN号: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&vid=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %