N,N-二甲基间甲苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
D0806-25ML
D0806-500ML
TCIAD0806-25MLEA
0
CNY
TCIAD0806-25ML
TCIAD0806-500ML
N,N-二甲基间甲苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二甲基间甲苯胺
分子式:
C₉H₁₃N 分子量: 135.21 g/mol 沸点: 91°C 溶点: -15 闪点: 85°C |
MDL编号:
MFCD00008305 CAS号: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN号: 2810 ADR: 6.1 III |
|
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |