α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-(chloromethyl)benzene, alpha,2,3-Trichlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-2,3-dichlorobenzene, 2,3-Dichlorobenzyl chloride
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 0 CNY
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2,3-Trichlorotoluene
分子式: C₇H₅Cl₃
分子量: 195.47 g/mol
沸点: 255°C
MDL编号: MFCD00035817
CAS号: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %