3,5-二氟苄基溴 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α-溴-3,5-二氟甲苯
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 0 CNY
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
3,5-二氟苄基溴 ≥98.0% (by GC)
3,5-二氟苄基溴
分子式: C₇H₅BrF₂
分子量: 207.02 g/mol
沸点: 65°C
密度: 1.6
闪点: 81°C
MDL编号: MFCD00010304
CAS号: 141776-91-2
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %