2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
T2386-1G T2386-5G
TCIAT2386-1GEA 0 CNY
TCIAT2386-1G TCIAT2386-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
分子式: C₇H₄BrF₃
分子量: 225.01 g/mol
沸点: 182
溶点: 21
MDL编号: MFCD00061209
CAS号: 157911-56-3
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&vid=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %