α-Bromo-2,3-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
D2920-25G D2920-5G
TCIAD2920-25GEA 0 CNY
TCIAD2920-25G TCIAD2920-5G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
分子式: C₇H₅BrCl₂
分子量: 239.93 g/mol
沸点: 144°C
MDL编号: MFCD03701317
CAS号: 57915-78-3
UN号: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&vid=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %