2,3,4-三氟溴苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 0 CNY
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
2,3,4-三氟溴苄 ≥98.0% (by GC)
2,3,4-三氟溴苄
分子式: C₇H₄BrF₃
沸点: 182 °C (1013 hPa)
溶点: 21 °C
密度: 1,71 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00061233
CAS号: 157911-55-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %