3-甲氧基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
M0851-25ML
M0851-5ML
TCIAM0851-25MLEA
0
CNY
TCIAM0851-25ML
TCIAM0851-5ML
3-甲氧基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-甲氧基苄胺
分子式:
C₈H₁₁NO 沸点: 141°C 密度: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00008115 CAS号: 5071-96-5 EINECS: 225-779-6 UN号: 2735 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |