3-氯苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C1089-25G C1089-5G
TCIAC1089-25GEA 0 CNY
TCIAC1089-25G TCIAC1089-5G
3-氯苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-氯苄胺
分子式: C₇H₈ClN
沸点: 226°C
密度: 1,159 g/cm³ (20 °C)
闪点: 98°C
MDL编号: MFCD00040752
CAS号: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&vid=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %