3,5-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D3343-1G D3343-5G
TCIAD3343-1GEA 0 CNY
TCIAD3343-1G TCIAD3343-5G
3,5-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-二氟苄胺
分子式: C₇H₇F₂N
沸点: 54 °C (1 -rr)
密度: 1,21 g/cm³ (20 °C)
闪点: 74°C
MDL编号: MFCD00061244
CAS号: 90390-27-5
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&vid=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %