3,4-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 0 CNY
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-二氟苄胺
分子式: C₇H₇F₂N
分子量: 143.14 g/mol
沸点: 174
溶点: 31
密度: 1.21
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00010145
CAS号: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN号: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %