3,4-二氯苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2451-25G D2451-5G
TCIAD2451-25GEA 0 CNY
TCIAD2451-25G TCIAD2451-5G
3,4-二氯苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二氯苄胺
分子式: C₇H₇Cl₂N
沸点: 140°C
密度: 1,33 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008114
CAS号: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&vid=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %