2,6-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D1847-25G D1847-5G
TCIAD1847-25GEA 0 CNY
TCIAD1847-25G TCIAD1847-5G
2,6-二氟苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-二氟苄胺
分子式: C₇H₇F₂N
沸点: 177°C
密度: 1,19 g/cm³ (20 °C)
闪点: 65°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010144
CAS号: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c083cdad8709ba4e9bc083e71e74263036f9dca&vid=0c083cdad8709ba4e9bc083e71e74263036f9dca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %