辛二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 二甲基辛二酸酯
O0183-25ML O0183-500ML
TCIAO0183-25MLEA 0 CNY
TCIAO0183-25ML TCIAO0183-500ML
辛二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
辛二酸二甲酯
分子式: C₁₀H₁₈O₄
沸点: 270°C
密度: 1,014 g/cm³ (18 °C)
MDL编号: MFCD00008471
CAS号: 1732-09-8
EINECS: 217-059-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&vid=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %