蒲桃酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
庚二酸
P0435-25G
P0435-500G
TCIAP0435-25GEA
0
CNY
TCIAP0435-25G
TCIAP0435-500G
蒲桃酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
蒲桃酸
分子式:
C₇H₁₂O₄ 沸点: 215°C 溶点: 101…103 °C 密度: 1,329 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004425 CAS号: 111-16-0 EINECS: 203-840-8 Merck Index: 14,07431 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |