己二酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
A0166-25ML A0166-500ML
TCIAA0166-25MLEA 0 CNY
TCIAA0166-25ML TCIAA0166-500ML
己二酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
己二酸二甲酯
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174.2 g/mol
沸点: 229
溶点: 10.3
闪点: 122°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008469
CAS号: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&vid=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %