1,5-二羟基萘 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D0590-25G D0590-500G
TCIAD0590-25GEA 0 CNY
TCIAD0590-25G TCIAD0590-500G
1,5-二羟基萘 ≥98.0% (通过GC)
1,5-二羟基萘
分子式: C₁₀H₈O₂
沸点: 375 °C (1013 hPa)
溶点: 180 °C
密度: 1,41 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003980
CAS号: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&vid=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %