1,5-Decadiyne ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1724-1ML D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA 0 CNY
TCIAD1724-1ML TCIAD1724-5ML
1,5-Decadiyne ≥97.0% (通过GC)
1,5-Decadiyne
分子式: C₁₀H₁₄
沸点: 79°C
MDL编号: MFCD00041651
CAS号: 53963-03-4
UN号: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&vid=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %