1,4-二羟基萘 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0589-25G D0589-5G
TCIAD0589-25GEA 0 CNY
TCIAD0589-25G TCIAD0589-5G
1,4-二羟基萘 ≥98.0% (通过GC)
1,4-二羟基萘
分子式: C₁₀H₈O₂
溶点: 191…193 °C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003977
CAS号: 571-60-8
EINECS: 209-336-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&vid=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency