2,5-二氟苯基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D3695-1G
D3695-5G
TCIAD3695-1GEA
0
CNY
TCIAD3695-1G
TCIAD3695-5G
2,5-二氟苯基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
2,5-二氟苯基异氰酸酯
分子式:
C₇H₃F₂NO 沸点: 54°C 密度: 1,32 g/cm³ (20 °C) 闪点: 56°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00013843 CAS号: 39718-32-6 UN号: 3080 ADR: 6.1,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |