四氟对苯二腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1050-1G T1050-25G T1050-5G
TCIAT1050-1GEA 0 CNY
TCIAT1050-1G TCIAT1050-25G TCIAT1050-5G
四氟对苯二腈 ≥98.0% (通过GC)
四氟对苯二腈
分子式: C₈F₄N₂
MDL编号: MFCD00001776
CAS号: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e7b0d33ae7235bd3c7dd55f56289adcebdc4c77&vid=2e7b0d33ae7235bd3c7dd55f56289adcebdc4c77&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency