2,5-二氯三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-二氯-α,α,α-三氟甲苯
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 0 CNY
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-二氯三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
2,5-二氯三氟甲苯
分子式: C₇H₃Cl₂F₃
沸点: 181 °C (1013 hPa)
溶点: 11 °C
密度: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
闪点: 76°C
MDL编号: MFCD00000608
CAS号: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %