丁二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 0 CNY
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
丁二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
丁二酸二乙酯
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174.2 g/mol
沸点: 196°C
溶点: -19
闪点: 104°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009208
CAS号: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %