琥珀酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 0 CNY
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
琥珀酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
琥珀酸
分子式: HOOCCH₂CH₂COOH
沸点: 235 °C (1013 hPa)
溶点: 182 °C
密度: 1,56 g/cm³ (20 °C)
闪点: 206 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002789
CAS号: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency