丙二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M0030-25G M0030-500G
TCIAM0030-25GEA 0 CNY
TCIAM0030-25G TCIAM0030-500G
丙二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
丙二酸二甲酯
分子式: C₅H₈O₄
沸点: 184°C
溶点: –62 °C
密度: 1,15 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008460
CAS号: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 14,06096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&vid=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %