丙二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 胡萝卜酸二乙酯
M0029-25ML M0029-500ML
TCIAM0029-25MLEA 0 CNY
TCIAM0029-25ML TCIAM0029-500ML
丙二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
丙二酸二乙酯
分子式: C₇H₁₂O₄
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 199°C
溶点: –50°C
闪点: 93°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009195
CAS号: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&vid=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %