4-Ethyl-m-xylene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0241-1ML E0241-5ML
TCIAE0241-1MLEA 0 CNY
TCIAE0241-1ML TCIAE0241-5ML
4-Ethyl-m-xylene ≥95.0% (通过GC)
4-Ethyl-m-xylene
分子式: C₁₀H₁₄
沸点: 186°C
密度: 0,8763 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00039905
CAS号: 874-41-9
EINECS: 212-860-6
UN号: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&vid=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %