1,3-二甲基-2-碘苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
I0752-25G
I0752-5G
TCIAI0752-25GEA
0
CNY
TCIAI0752-25G
TCIAI0752-5G
1,3-二甲基-2-碘苯 ≥98.0% (通过GC)
1,3-二甲基-2-碘苯
分子式:
C₈H₉I 沸点: 230°C 溶点: 11°C 密度: 1,6518 g/cm³ (20 °C) 闪点: 102°C |
MDL编号:
MFCD00019012 CAS号: 608-28-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |