对苯二甲酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Terephthalic acid dimethyl ester
T0015-25G T0015-500G
TCIAT0015-25GEA 0 CNY
TCIAT0015-25G TCIAT0015-500G
对苯二甲酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
对苯二甲酸二甲酯
分子式: C₁₀H₁₀O₄
分子量: 194.19 g/mol
沸点: 288
溶点: 139
闪点: 141
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008440
CAS号: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&vid=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 0.5