3,4-二氟苯甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2415-25G D2415-5G
TCIAD2415-25GEA 0 CNY
TCIAD2415-25G TCIAD2415-5G
3,4-二氟苯甲醇 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二氟苯甲醇
分子式: C₇H₆F₂O
沸点: 197 °C (1013 hPa)
溶点: 9 °C
密度: 1,26 g/cm³ (20 °C)
闪点: 97°C
MDL编号: MFCD00010628
CAS号: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&vid=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %