四氟邻苯二腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3,4,5,6-四氟邻苯二甲腈, 3,4,5,6-四氟邻苯二腈
T1402-25G
T1402-5G
TCIAT1402-25GEA
0
CNY
TCIAT1402-25G
TCIAT1402-5G
四氟邻苯二腈 ≥98.0% (by GC)
四氟邻苯二腈
分子式:
C₈F₄N₂ 分子量: 200.1 g/mol |
MDL编号:
MFCD00001774 CAS号: 1835-65-0 EINECS: 217-400-8 UN号: 3439 ADR: 6.1 III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |