乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥99.5% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 依地酸, EDTA, 乙二胺四乙酸二钠, 依地酸盐, 依地酸二钠
E0091-25G E0091-500G
TCIAE0091-25GEA 0 CNY
TCIAE0091-25G TCIAE0091-500G
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥99.5% (by titrimetric analysis)
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
分子量: 372.24 g/mol
溶点: 252°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&vid=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.5 %
Solubility in Water transparency
pH 4.2 to 4.8 (50 g/L, 25 deg-C)
Chloride max. 0.004%