邻苯二甲酸二丁酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 邻苯二甲酸二丁基酯, DBP, 正丁基邻苯二甲酸酯
P0292-25ML P0292-500ML
TCIAP0292-25MLEA 0 CNY
TCIAP0292-25ML TCIAP0292-500ML
邻苯二甲酸二丁酯 ≥97.0% (by GC)
邻苯二甲酸二丁酯
分子式: C₁₆H₂₂O₄
分子量: 278.35 g/mol
沸点: 340°C
溶点: -35
闪点: 157°C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009441
CAS号: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 14,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&vid=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %