十六烷二酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 塔普酸
H0293-1G H0293-25G H0293-5G
TCIAH0293-1GEA 0 CNY
TCIAH0293-1G TCIAH0293-25G TCIAH0293-5G
十六烷二酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
十六烷二酸
分子式: C₁₆H₃₀O₄
沸点: 430 °C (1013 hPa)
溶点: 122…123 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002746
CAS号: 505-54-4
EINECS: 208-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&vid=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency