癸二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 皮脂酸二甲酯, 泌脂酸二甲酯
S0027-25G S0027-500G
TCIAS0027-25GEA 0 CNY
TCIAS0027-25G TCIAS0027-500G
癸二酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
癸二酸二甲酯
分子式: C₁₂H₂₂O₄
沸点: 102 °C (0,05 -rr)
溶点: 38 °C
密度: 1,0989 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008472
CAS号: 106-79-6
EINECS: 203-431-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c827258cdb842ba71b0bfde1d801517a3b52f1be&vid=c827258cdb842ba71b0bfde1d801517a3b52f1be&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %