癸二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 皮脂酸乙酯
S0024-25ML S0024-500ML
TCIAS0024-25MLEA 0 CNY
TCIAS0024-25ML TCIAS0024-500ML
癸二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
癸二酸二乙酯
分子式: C₁₄H₂₆O₄
分子量: 258.36 g/mol
沸点: 309°C
溶点: -3
闪点: 167°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009219
CAS号: 110-40-7
EINECS: 203-764-5
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&vid=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %