(S)-(+)-α-甲氧基苯乙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
O-甲基-L-扁桃酸
M0829-1G
M0829-5G
TCIAM0829-1GEA
0
CNY
TCIAM0829-1G
TCIAM0829-5G
(S)-(+)-α-甲氧基苯乙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-α-甲氧基苯乙酸
分子式:
C₉H₁₀O₃ 沸点: 130°C 溶点: 71…73 °C |
MDL编号:
MFCD00064216 CAS号: 26164-26-1 EINECS: 247-492-5 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 69.0 deg-C |