L-精氨酸 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A0526-25G A0526-500G
TCIAA0526-25GEA 0 CNY
TCIAA0526-25G TCIAA0526-500G
L-精氨酸 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
L-精氨酸
分子式: C₆H₁₄N₄O₂
沸点: 368 °C (1013 hPa)
溶点: 238 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002635
CAS号: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&vid=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency