L-亮氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-2-氨基-4-甲基戊酸
L0029-100G L0029-25G
TCIAL0029-100GEA 0 CNY
TCIAL0029-100G TCIAL0029-25G
L-亮氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L-亮氨酸
分子式: C₆H₁₃NO₂
分子量: 131.17 g/mol
溶点: 300
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002617
CAS号: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&vid=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.7 to +15.7 deg (C=4, HCl (1+1))
Solubility in dilute HCl almost transparency