L-组氨酸 99,0 HPLC, T
供应商: TCI
Synonyms: (S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸
H0149-25G H0149-250G
TCIAH0149-25GEA 0 CNY
TCIAH0149-25G TCIAH0149-250G
L-组氨酸 99,0 HPLC, T
L-组氨酸
分子式: C₆H₉N₃O₂
分子量: 155.16 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064315
CAS号: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9809ccb5f02775dd6b2afc35c97af8f7ea316359&vid=9809ccb5f02775dd6b2afc35c97af8f7ea316359&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency