L-天冬酰胺一水合物 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-(+)-2-氨基琥珀酰胺酸, (S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
A0542-25G A0542-250G
TCIAA0542-25GEA 0 CNY
TCIAA0542-25G TCIAA0542-250G
L-天冬酰胺一水合物 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L-天冬酰胺一水合物
分子式: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
分子量: 150.13 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00151038
CAS号: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b85c05b712df6f5ae21807c0039a696394394afd&vid=b85c05b712df6f5ae21807c0039a696394394afd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 11.5 to 12.5 %